Imprimer
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR51860-5G OR51860-1G OR51860-25G
APOSOR51860-5GEA 0 EUR
APOSOR51860-5G APOSOR51860-1G APOSOR51860-25G
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
2-Bromo-3-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699543
Numéro CAS: 96558-73-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III