Imprimer
(S)-(-)-Acide malique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
OR51833-2.5KG OR51833-10KG
APOSOR51833-2.5KGEA 263 EUR
APOSOR51833-2.5KG APOSOR51833-10KG
(S)-(-)-Acide malique 99%
(S)-(-)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730