Imprimer
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51818-1G OR51818-5G
APOSOR51818-1GEA 58 EUR
APOSOR51818-1G APOSOR51818-5G
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839863
Numéro CAS: 34622-39-4