Imprimer
4-Methoxypyridin-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methoxypyridine
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 186 EUR
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Formule: C₆H₇NO₂
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044354
Numéro CAS: 153199-54-3