Imprimer
Acide 2-chlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 0 EUR
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
Acide 2-chlorobenzoïque
Acide 2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 138…143 °C
Densité: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002412
Numéro CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4