1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR5166-100G
OR5166-25G
OR5166-500G
APOSOR5166-100GEA
0
EUR
APOSOR5166-100G
APOSOR5166-25G
APOSOR5166-500G
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine 98%
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine
Formule:
C₉H₁₁N Point d'ébullition: 248…250 °C Point de fusion: 41883 °C Densité: 1,059 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006693 Numéro CAS: 635-46-1 EINECS: 211-237-6 |