Imprimer
cis-2,6-Diméthylpipérazine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5153-100G OR5153-25G OR5153-5G
APOSOR5153-100GEA 129 EUR
APOSOR5153-100G APOSOR5153-25G APOSOR5153-5G
cis-2,6-Diméthylpipérazine 98+%
cis-2,6-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 162 °C
Point de fusion: 108…111 °C
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772435
Numéro CAS: 21655-48-1
EINECS: 203-588-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III