Imprimer
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Di(3-aminopropyl)piperazine
OR5152-25G OR5152-1KG
APOSOR5152-25GEA 89.9 EUR
APOSOR5152-25G APOSOR5152-1KG
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₄N₄
Point d'ébullition: 150…152 °C/2mmHg
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006161
Numéro CAS: 7209-38-3
ONU: 2735
ADR: 8,II