Imprimer
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-Imidazole-1-carbodithioic acid methyl ester
OR51361-1G OR51361-5G
APOSOR51361-1GEA 87 EUR
APOSOR51361-1G APOSOR51361-5G
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole
Formule: C₅H₆N₂S₂
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750466
Numéro CAS: 74734-11-5