Imprimer
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 77.4 EUR
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Densité: 1.006 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005980
Numéro CAS: 15862-72-3