Imprimer
98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dibromobiphenyl, 3,5-Dibromo-1,1'-biphenyl
OR51017-25G OR51017-5G
APOSOR51017-25GEA 108 EUR
APOSOR51017-25G APOSOR51017-5G
98%
3,5-Dibromobiphényle
Formule: C₁₂H₈Br₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 16372-96-6