Imprimer
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51009-1G OR51009-25G OR51009-5G
APOSOR51009-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51009-1G APOSOR51009-25G APOSOR51009-5G
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₂₅H₁₅Br
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660920
Numéro CAS: 1161009-88-6