Imprimer
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510082-1G OR510082-250MG
APOSOR510082-1GEA 195 EUR
APOSOR510082-1G APOSOR510082-250MG
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
2,5-Diiodobenzonitrile
Formule: C₇H₃I₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00463830
Numéro CAS: 79887-24-4