Imprimer
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51006-1G OR51006-25G OR51006-5G
APOSOR51006-1GEA 0 EUR
APOSOR51006-1G APOSOR51006-25G APOSOR51006-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Formule: C₁₆H₁₀BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22054961
Numéro CAS: 1698-16-4