Imprimer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR50953-1G OR50953-250MG
APOSOR50953-1GEA 625 EUR
APOSOR50953-1G APOSOR50953-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Formule: C₆H₁₀N₄O
MW: 154.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419412
Numéro CAS: 512810-25-2