Imprimer
5-Bromo-[2,2']bipyridinyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2,2'-bipyridine
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 78.3 EUR
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo-[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234848
Numéro CAS: 15862-19-8