Imprimer
2,3-Diméthoxyphénol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5089-25G OR5089-5G OR5089-250MG OR5089-1G OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 EUR
APOSOR5089-25G APOSOR5089-5G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-1G APOSOR5089-10G
2,3-Diméthoxyphénol 96%
2,3-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 233…234 °C
Densité: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008366
Numéro CAS: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2