Imprimer
3,3-Diphénylpropylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 139 EUR
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Diphénylpropylamine 98%
3,3-Diphénylpropylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
Point d'ébullition: 166 °C/2mmHg
Point de fusion: 24…31 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008202
Numéro CAS: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3