Imprimer
Acide 3-thenoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
OR5058-100G OR5058-25G OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA 114 EUR
APOSOR5058-100G APOSOR5058-25G APOSOR5058-5G
Acide 3-thenoïque 98%
Acide 3-thenoïque
Formule: C₅H₄O₂S
Point de fusion: 136…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005467
Numéro CAS: 88-13-1