Imprimer
Thiophène-3-carbaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophène-3-carbaldéhyde 98%
Thiophène-3-carbaldéhyde
Formule: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005466
Numéro CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5