Imprimer
4-Méthylcyclohexanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5041-100G OR5041-500G
APOSOR5041-100GEA 139 EUR
APOSOR5041-100G APOSOR5041-500G
4-Méthylcyclohexanone 98%
4-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 169…171 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,914 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001643
Numéro CAS: 589-92-4
ONU: 2297
ADR: 3,III