Imprimer
α-Chloro-3-nitrotoluène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-m-nitrotoluene, alpha-Chloro-3-nitrotoluene, m-Nitrobenzyl chloride
OR5032-10G OR5032-25G
APOSOR5032-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5032-10G APOSOR5032-25G
α-Chloro-3-nitrotoluène 96%
α-Chloro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007272
Numéro CAS: 619-23-8