Imprimer
3,4,5-Triméthoxybenzylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 377 EUR
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Triméthoxybenzylamine 96%
3,4,5-Triméthoxybenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197.23
Point d'ébullition: 120…122 °C/0.05mmHg
Densité: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017150
Numéro CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ONU: 2735
ADR: 8 III