Imprimer
4-Méthoxybenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
OR5028-100G OR5028-25G OR5028-500G
APOSOR5028-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5028-100G APOSOR5028-25G APOSOR5028-500G
4-Méthoxybenzylamine 97%
4-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 64…66 °C
Densité: 1.053 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008122
Numéro CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
ONU: 2735
ADR: 8,II