Imprimer
Alcool piperonylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Alcool piperonylique 98%
Alcool piperonylique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C
Point de fusion: 50…55 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005836
Numéro CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4