Imprimer
Alcool 2,6-dichlorobenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 84.6 EUR
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
Alcool 2,6-dichlorobenzylique 97%
Alcool 2,6-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 150 °C/25mmHg
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004609
Numéro CAS: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3