Imprimer
Acide 2,6-dichlorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5004-100G OR5004-1KG OR5004-500G
APOSOR5004-100GEA 72.5 EUR
APOSOR5004-100G APOSOR5004-1KG APOSOR5004-500G
Acide 2,6-dichlorobenzoïque 97%
Acide 2,6-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point de fusion: 139…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002418
Numéro CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9