Imprimer
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 82.8 EUR
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde 97%
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 168…170 °C/12mmHg
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003310
Numéro CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0