Imprimer
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4981-100G OR4981-500G OR4981-25G
APOSOR4981-100GEA 0 EUR
APOSOR4981-100G APOSOR4981-500G APOSOR4981-25G
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde 97%
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 115…118 °C/1mmHg
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003366
Numéro CAS: 7311-34-4