Imprimer
3-Chlorobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4978-100G OR4978-500G
APOSOR4978-100GEA 0 EUR
APOSOR4978-100G APOSOR4978-500G
3-Chlorobenzaldéhyde
3-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003350
Numéro CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9