4-Isopropylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR4957-100G
OR4957-5G
OR4957-10G
OR4957-25G
APOSOR4957-100GEA
0
EUR
APOSOR4957-100G
APOSOR4957-5G
APOSOR4957-10G
APOSOR4957-25G
4-Isopropylaniline 98%
4-Isopropylaniline
Formule:
C₉H₁₃N Point d'ébullition: 224…228 °C Point de fusion: –63 °C Densité: 0,989 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007900 Numéro CAS: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 ONU: 2922 ADR: 8+6.1,III |