Imprimer
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4941-1G OR4941-250MG OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA 0 EUR
APOSOR4941-1G APOSOR4941-250MG APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₃S₂
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02187482
Numéro CAS: 551930-53-1
ONU: 3261
ADR: 8,III