Imprimer
4-Bromo-3-méthylanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
OR4933-100G OR4933-10G OR4933-25G OR4933-5G
APOSOR4933-100GEA 0 EUR
APOSOR4933-100G APOSOR4933-10G APOSOR4933-25G APOSOR4933-5G
4-Bromo-3-méthylanisole 97%
4-Bromo-3-méthylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Point d'ébullition: 111…112 °C/15mmHg
Densité: 1.424 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060687
Numéro CAS: 27060-75-9