Imprimer
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxynicotinaldehyde
OR4910-1G OR4910-5G OR4910-25G
APOSOR4910-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4910-1G APOSOR4910-5G APOSOR4910-25G
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₅NO₂
Point de fusion: 222…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094941
Numéro CAS: 106984-91-2