Imprimer
2-Butène-1-ol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR49073-25ML OR49073-100ML
APOSOR49073-25MLEA 201 EUR
APOSOR49073-25ML APOSOR49073-100ML
2-Butène-1-ol 96%
2-Butène-1-ol
Formule: C₄H₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002923
Numéro CAS: 6117-91-5
ONU: 1987
ADR: 3,III