Imprimer
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4904-25G OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA 0 EUR
APOSOR4904-25G APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013113
Numéro CAS: 53760-27-3
EINECS: 258-748-0