Imprimer
Acide (3-nitrophényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR49028-10G OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA 102 EUR
APOSOR49028-10G APOSOR49028-5G
Acide (3-nitrophényl)acétique
Acide (3-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007278
Numéro CAS: 1877-73-2