Imprimer
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR49023-2G OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA 183 EUR
APOSOR49023-2G APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formule: C₈H₁₅NO
Point d'ébullition: 213,3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037892
Numéro CAS: 40594-34-1
ONU: 2735
ADR: 8,III