Imprimer
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR49017-100G OR49017-25G
APOSOR49017-100GEA 408 EUR
APOSOR49017-100G APOSOR49017-25G
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide 97%
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide
Formule: C₄H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039360
Numéro CAS: 2675-89-0