Imprimer
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4894-10G OR4894-25G OR4894-5G
APOSOR4894-10GEA 161 EUR
APOSOR4894-10G APOSOR4894-25G APOSOR4894-5G
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
N-Benzylidene-tert-butylamine
Formule: C₁₁H₁₅N
Point d'ébullition: 209 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.906 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043553
Numéro CAS: 6852-58-0