Imprimer
3-Nitro-1,2,4-triazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4862-25G OR4862-5G
APOSOR4862-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4862-25G APOSOR4862-5G
3-Nitro-1,2,4-triazole
3-Nitro-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₂N₄O₂
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009749
Numéro CAS: 24807-55-4