Imprimer
(S)-(-)-1-(4-Bromophényl)éthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR48261-10G OR48261-1G OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA 345 EUR
APOSOR48261-10G APOSOR48261-1G APOSOR48261-5G
(S)-(-)-1-(4-Bromophényl)éthanol 98%
(S)-(-)-1-(4-Bromophényl)éthanol
Formule: C₈H₉BrO
Densité: 1.322 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201860
Numéro CAS: 100760-04-1