Imprimer
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR48257-100G OR48257-25G OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA 132 EUR
APOSOR48257-100G APOSOR48257-25G APOSOR48257-10G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040883
Numéro CAS: 154607-01-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III