Imprimer
1,1-Diméthylurée
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48247-100G OR48247-250G OR48247-25G
APOSOR48247-100GEA 139 EUR
APOSOR48247-100G APOSOR48247-250G APOSOR48247-25G
1,1-Diméthylurée
1,1-Diméthylurée
Formule: C₃H₈N₂O
Point de fusion: 178…183 °C
Densité: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007959
Numéro CAS: 598-94-7