Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR48243-1G
OR48243-5G
OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA
0
EUR
APOSOR48243-1G
APOSOR48243-5G
APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formule:
C₇H₁₆BrO₃P Point d'ébullition: 94…95 °C/2,25mmHg Densité: 1,348 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00800966 Numéro CAS: 1186-10-3 |