Imprimer
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-5-nitro-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
OR48116-1G OR48116-250MG
APOSOR48116-1GEA 260 EUR
APOSOR48116-1G APOSOR48116-250MG
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formule: C₈H₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18157683
Numéro CAS: 66108-85-8