Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480829-1G OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA 145 EUR
APOSOR480829-1G APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formule: C₆H₂BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014673
Numéro CAS: 1252046-16-4