Imprimer
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480816-1G OR480816-5G
APOSOR480816-1GEA 81.2 EUR
APOSOR480816-1G APOSOR480816-5G
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Formule: C₄H₆N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275702
Numéro CAS: 51307-43-8