Imprimer
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480805-1G OR480805-250MG OR480805-500MG
APOSOR480805-1GEA 445 EUR
APOSOR480805-1G APOSOR480805-250MG APOSOR480805-500MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11849324
Numéro CAS: 34167-66-3