Imprimer
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480801-1G OR480801-5G
APOSOR480801-1GEA 0 EUR
APOSOR480801-1G APOSOR480801-5G
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371560
Numéro CAS: 885278-74-0